Learn More
2,2,2-Trimethylthioacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11370036 1 g 1 Gramm
11360036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32092.03
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 630-22-8 | C5H11NS | 117.21 g/mol
2,2,2-Trimethylthioacetamide, is used as a pharmaceutical and organic intermediate, an important amino protective agent, pharmaceutical and synthetic organic make intermediates, organic synthesis used to introduce t- Boc protect gene species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trimethylthioacetamid wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt, wichtiges Aminoschutzmittel, pharmazeutisches und synthetisches organisches Zwischenprodukt und zum Einführen der t-Boc-Schutzgruppe bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-22-8
Summenformel C5H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 117.21
MDL-Nummer MFCD09742834
InChI-Schlüssel FJZJUSOFGBXHCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trimethylthioacetamide, 2,2-dimethylthiopropionamide, neopentanethioamide, propanethioamide, 2,2-dimethyl, thiopivalamide, 2,2-dimethyl-thiopropionamide, 2,2-dimethylthio propionamide, propanethioamide,2,2-dimethyl, 2-methyl-2-methylthiopropionamide, propionamide, 2-methyl-2-methylthio
PubChem CID 3031130
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanthioamid
SMILES CC(C)(C)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trimethylthioacetamide
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L) (25°C).
Formelmasse 117.21
Reinheit (%) 97%