Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10790581 5 g Glasflasche 5 Gramm
10043650 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10790581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303790050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-05-9
Summenformel C3H3F5O
Molekulargewicht (g/mol) 150.05
MDL-Nummer MFCD00004673
InChI-Schlüssel PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 81.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CH2OH
Brechungsindex 1.2880 to 1.2950
Menge 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formelmasse 150.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen