Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493804 25 g 25 Gramm
11483804 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11493804 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11846.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.048 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Wasserlöslich .21.9 g/l bei 25 °C
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-05-9
Summenformel C3H3F5O
Molekulargewicht (g/mol) 150.048
MDL-Nummer MFCD00004673
InChI-Schlüssel PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Dichte 1.505
Siedepunkt 80°C to 81°C
Brechungsindex 1.288
Menge 25 g
Beilstein 1743133
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.21.9g/L at 25°C
Formelmasse 150.05
Reinheit (%) 98%