Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropansäure, TRC
Artikelnummer. 17923095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2272351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic Acid
CAS 422-64-0
Summenformel C3HF5O2
Menge 1 g
Synonym Perfluoropropionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, pentafluoro- (9CI), Propionic acid, pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropanoic acid, Perfluoropropionic acid, PFPrA, PFPrA, Pentafluoro-propanoic Acid, Pentafluoro-propionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Pentafluoropropanoic Acid, Pentafluoropropionic Acid, Perfluoropropanoic Acid, Perfluoropropionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluorpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.03
Formelmasse 163.9897