Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylacrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358385 5 g 5 Gramm
11348385 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10343.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-86-5
Summenformel C6H5F5O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.10
MDL-Nummer MFCD00039257
InChI-Schlüssel JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67744
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluorpropyl-prop-2-enoat
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Dichte 1.32
Siedepunkt 49°C to 50°C (100 mmHg)
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Pungent
Strukturformel H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Brechungsindex 1.336
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1779140
Formelmasse 204.1
Reinheit (%) 97%