Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363766 1 g 1 Gramm
11373766 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16819.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-03-7
Summenformel C3H4F5N
Molekulargewicht (g/mol) 149.064
MDL-Nummer MFCD00042459
InChI-Schlüssel DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79002
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluorpropan-1-amin
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Dichte 1.4
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.297
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1743135
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Formelmasse 149.06
Reinheit (%) 97%