Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393736 5 g 5 Gramm
11383736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11393736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16776.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-99-2
Summenformel C4H4F7N
Molekulargewicht (g/mol) 199.072
MDL-Nummer MFCD00014817
InChI-Schlüssel WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-amin
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Dichte 1.493
Siedepunkt 70°C to 71°C
Brechungsindex 1.304
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1761906
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 199.07
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke