Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutyraldehydrat, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324344 1 g 1 Gramm
11334344 5 g 5 Gramm
11344344 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00875.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-02-0
Summenformel C4HF7O
Molekulargewicht (g/mol) 198.04
MDL-Nummer MFCD00039731
InChI-Schlüssel IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Brechungsindex 1.32
Menge 1 g
Beilstein 1367365
Formelmasse 198.04 (Anhydrous)
Güte Technisch