Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470621
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470621 100 g 100 Gramm
11460621 25 g 25 Gramm
11480621 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470621 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20108.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 355-80-6 | C5H4F8O | 232.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol wird als Cotensid bei der Synthese von Silber- und Silberiodidnanokristallen verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Ag2S-Nanokristallen mit einer charakteristischen Oberflächenplasmonresonanzabsorption bei 330 nm verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-80-6
Summenformel C5H4F8O
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00039631
InChI-Schlüssel JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
PubChem CID 9641
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Schmelzpunkt <-50°C
Dichte 1.667
Siedepunkt 141°C to 142°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.318
Menge 100 g
Beilstein 1773494
Merck Index 14,6746
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%