Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30420745
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420745 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO273118250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
CAS 355-80-6
Summenformel C5H4F8O
Menge 250 mg
Synonym 1H,1H,5H-Perfluoropentan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-n-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanol, NSC 114, α,α,ω-Trihydroperfluoropentanol
InChI-Formel InChI=1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
Formelmasse 232.0134