Learn More
2,2,3,3-d-(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure-Natriumsalz, 98+ Atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt is used as a deuterium labeled silane. Also used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure Natriumsalz wird als deuteriummarkiertes Silan verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsäure Natriumsalz wird als deuteriummarkiertes Silan verwendet. Wird auch in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ≥ 98 Atom-% D |
| Strukturformel | (CH3)3SiCD2CD2CO2Na |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 4046239 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 172.27 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt