Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497204 250 g 250 Gramm
11477204 10 g 10 Gramm
11487204 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21594.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, is used as an essential fluorinated fine chemical, the main application of TFP is as a dye solvent in CD-R(W) and DVD-R(W) industry. It is also used in making textile treatment agent and pharmaceuticals. This chemical is an ideal replacement for Freon 22 detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetrafluor-1-Propanol, wird als wesentliche fluorierte Feinchemikalie verwendet, die Hauptanwendung von TFP ist als Farbstofflösungsmittel in der CD-R(W)- und DVD-R(W)-Industrie. Wird auch bei der Herstellung von Textilbehandlungsmitteln und Pharmazeutika verwendet. Diese Chemikalie ist ein idealer Ersatz für Freon22 Detergens.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-37-9
Summenformel C3H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00004676
InChI-Schlüssel NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorpropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Schmelzpunkt <-70°C
Dichte 1.471
Siedepunkt 107°C to 109°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Brechungsindex 1.3195
Menge 250 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1738264
Merck Index 14,9206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) 97%