Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1-Propanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617674 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617674 100 g Glasflasche 100 Gramm
10401111 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617674 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-37-9
Summenformel C3H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00004676
InChI-Schlüssel NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorpropan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 109°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2CHCF2CH2OH
Brechungsindex 1.3200 to 1.322
Menge 100 g
Merck Index 15, 9351
Relative Dichte 1.47
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit