Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30418969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418969 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT204733250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS 76-37-9
Summenformel C3H4F4O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
Formelmasse 132.0198