Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30419355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419355 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419355 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2047332.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS 76-37-9
Summenformel C3H4F4O
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
SMILES OCC(F)(F)C(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
Formelmasse 132.0198