Learn More
2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047421
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11374056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19186.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 374-32-3 | C4H4F4O | 144.069 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-32-3
Summenformel C4H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 144.069
MDL-Nummer MFCD00190085
InChI-Schlüssel FNENUTDUAXPVTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanol, cyclobutanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, cyclobutanol,2,2,3,3-tetrafluoro
PubChem CID 2776621
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorcyclobutan-1-ol
SMILES C1C(C(C1(F)F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Dichte 1.414
Siedepunkt 155°C to 157°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Brechungsindex 1.368
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 2429286
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 144.07
Reinheit (%) 95%