Learn More
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitril, TRC
Artikelnummer. 30454736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454736 10 g 10 Gramm
30450556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30454736 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88983010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsuccinonitrile
CAS 3333-52-6
Summenformel C8 H12 N2
Menge 10 g
Synonym 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, Butanedinitrile','tetramethyl- (9CI), Succinonitrile','tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, NSC 39746, Tetramethylsuccinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
SMILES CC(C)(C#N)C(C)(C)C#N
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
Formelmasse 136.1