Learn More
2-(2,3-Dichlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10653635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653635 5 g 5 Gramm
10382813 250 mg 250 Milligramm
10557563 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653635 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB02181DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 257876-07-6
Summenformel C10H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 274.115
InChI-Schlüssel ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
PubChem CID 2743987
IUPAC-Name 2-(2,3-Dichlorphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 274.13
Reinheit (%) 97%