Learn More
2-(2,3-Dichlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 274.13 |
| Reinheit (%) | 97% |