Learn More
2-(2,3-Dihydro-1 -benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5 -carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 261.3 |
| Reinheit (%) | 97% |