Learn More
2-(2,3-Dihydro-1 -benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5 -carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10666323 1 g 1 Gramm
10291133 250 mg 250 Milligramm
10255904 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666323 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP00239DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-04-3
Summenformel C13H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 261.295
MDL-Nummer MFCD01313483
InChI-Schlüssel DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
IUPAC-Name 2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 261.3
Reinheit (%) 97%