Learn More
2-(2,3-Dihydro-1 -benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5 -carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075330
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10291133
Marke: Thermo Scientific Maybridge SP00239CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-04-3
Summenformel C13H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 261.295
MDL-Nummer MFCD01313483
InChI-Schlüssel DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
IUPAC-Name 2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 261.3
Reinheit (%) 97%