Learn More
2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate |
| CAS | 2518011-10-2 |
| Summenformel | C12H24N2O4 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O |
| IUPAC-Name | 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.33 |
| Formelmasse | 260.17 |