Learn More
2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30407465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407465 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407465 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94246525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate
CAS 2518011-10-2
Summenformel C12H24N2O4
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3
SMILES CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O
IUPAC-Name 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 260.33
Formelmasse 260.17