Learn More
2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazol]-3,3'-dion, TRC
Artikelnummer. 30456653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456653 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89052025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione
CAS 102827-44-1
Summenformel C22 H22 N4 O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N4O2/c1-13-5-9-17(10-6-13)25-21(27)19(15(3)23-25)20-16(4)24-26(22(20)28)18-11-7-14(2)8-12-18/h5-12,19-20H,1-4H3
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccc(C)cc3)C)c4ccc(C)cc4
IUPAC-Name 5-Methyl-4-[3-Methyl-5-oxo-1-(p-tolyl)-4H-pyrazol-4-yl]-2-(p-tolyl)-4H-pyrazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 375.44
Formelmasse 375.1821