Learn More
2,2,4,4-Tetramethylcyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30457203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457203 10 mg 10 Milligramm
30457031 25 mg 25 Milligramm
30453316 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457203 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT82425510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H20 O2
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexan-1-carbonsäure
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 184.275
Menge 10 mg
Formelmasse 184.146