Learn More
2-(2-(4-Chlorphenoxy)phenyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-(4-Chlorophenoxy)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25563-04-6 |
| Summenformel | C14H11ClO3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | [o-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-acetic Acid, 2-(4-Chlorophenoxy)phenylacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11ClO3/c15-11-5-7-12(8-6-11)18-13-4-2-1-3-10(13)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| IUPAC-Name | 2-(2-(4-Chlorphenoxy)phenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.69 |
| Formelmasse | 262.04 |