Learn More
2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäure-Hydrazid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11432848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11432848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16817.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15253-89-1
Summenformel C9H10Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 249.091
MDL-Nummer MFCD00204152
InChI-Schlüssel ZASHHUFHMQDNNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,4-dichlorophenoxy propanehydrazide, 2-2,4-dichlorophenoxy propanohydrazide, 2-2,4-dichlorophenoxy propionic acid hydrazide, 2-2,4-dichlorophenoxy propionicacid hydrazide, acmc-20aorb, 2-2,4-bis chloranyl phenoxy propanehydrazide, 2-2,4-dichlorophenoxy propanoic acid hydrazide, propanoic acid,2-2,4-dichlorophenoxy-, hydrazide
PubChem CID 2734792
IUPAC-Name 2-(2,4-Dichlorphenoxy)propanhydrazid
SMILES CC(C(=O)NN)OC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Menge 1 g
Formelmasse 249.09
Reinheit (%) 98%