Learn More
2-(2,4-Difluorphenyl)propan-1,2,3-triol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050304 100 mg 100 Milligramm
30050628 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050304 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0235.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2,4-Difluorphenyl)propan-1,2,3-triol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
CAS 173837-65-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 F2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
InChI-Formel InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2
SMILES OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F
IUPAC-Name 2-(2,4-Difluorphenyl)propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 204.17
Menge 100 mg
Formelmasse 204,0598 g/mol