Learn More
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30459373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459373 4 x 25 mg -
17923146 25 mg 25 Milligramm
17971346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459373 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0133.0400254AMP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoesäure, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 2513-33-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H10 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Lösungstyp Neat
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
IUPAC-Name 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 258.0528 g/mol