Learn More
2-[2-(4-Fluorphenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentansäure, (2-Benzyloxy-phenyl)-amid, TRC
Artikelnummer. 30402734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402734 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59573610MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-ox
CAS 1020719-43-0
Summenformel C33 2H5 H25 F N O4
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-13-7-4-8-14-24)32(37)25-17-19-26(34)20-18-25)33(38)35-27-15-9-10-16-28(27)39-21-23-11-5-3-6-12-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38)/i4D,7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C(C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)C(=O)C(C)C)C(=O)c4ccc(F)cc4)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name 2-[2-(4-Fluorphenyl)-2-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethyl]-4-methyl-3-oxo-N-(2-phenylmethoxyphenyl)pentanamid
Molekulargewicht (g/mol) 528.62
Formelmasse 528.2473