Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Summenformel | C6H12O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1COC(O1)(C)C |
| IUPAC-Name | 2,2,4-Trimethyl-1,3-Dioxolan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.15 |
| Formelmasse | 116.0837 |