Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolan, TRC
Artikelnummer. 30450422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450422 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8965902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Summenformel C6H12O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 116.15
Formelmasse 116.0837