Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandioldiisobutyrat-d14, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14 |
| Summenformel | C16 D14 H16 O4 |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3/i3D3,4D3,5D3,6D3,11D,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)OCC(C)(C)C(OC(=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | [2,2,4-Trimethyl-3-[2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoyl]oxypentyl] 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 300.493 |
| Formelmasse | 300.302 |