Learn More
2,2,4-trimethyl-1,3-pentandiolmonoisobutyrat, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120044 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625810 1 l Glasflasche 1 Liter
15618430 4 l Glasflasche 4 Liter
15635810 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
3 options
Artikelnummer. 15625810
Marke: Honeywell Research Chemicals 5382211L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isomerengemisch, 99 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25265-77-4
Summenformel C12H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.321
InChI-Schlüssel DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiolmonoisobutyrat, Propansäure, 2-Methyl-, 3-Hydroxy-2,2,4-Trimethylpentylester, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diolmonoisobutyrat, 3-Hydroxy-2,2,4-Trimethylpentyl-Isobutyrat, Isobutyraldehyd-Tishchenko-Trimmer, Propansäure, 2-Methyl-, Monoester mit 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediolmono-2-Methylpropanoat, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl)-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4Trimethyl-1,3-Pentandiolmonoisobutyrat
Schmelzpunkt -50 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.95 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 255 °C
Zündpunkt 388 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 oder H
Menge 1 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 216.32 mol
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %