Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol, TRC
Artikelnummer. 30456939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456939 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796570100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
CAS 144-19-4
Summenformel C8 H18 O2
Menge 100 g
Synonym 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol)
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
SMILES CC(C)C(O)C(C)(C)CO
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 146.227
Formelmasse 146.1307