missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol, TRC

Artikelnummer. 30456742
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456742 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79657050G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol
CAS 144-19-4
Summenformel C8 H18 O2
Menge 50 g
Synonym 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol, Nexcoat 795, NSC 6368, TMPD (alcohol), 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, NSC 6368, Nexcoat 795, TMPD (Alcohol)
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2/c1-6(2)7(10)8(3,4)5-9/h6-7,9-10H,5H2,1-4H3
SMILES CC(C)C(O)C(C)(C)CO
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 146.227
Formelmasse 146.1307
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.