Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiolmono(2-Methylpropanoat), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771832 500 g Glasflasche 500 Gramm
10589993 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 422015000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25265-77-4
Summenformel C12H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.32
MDL-Nummer MFCD00148967
InChI-Schlüssel DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC-Name (3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl)-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 244.0°C
Flammpunkt 114°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (sum two isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 500 g
Relative Dichte 0.95
Viskosität 16 mPa.s (20°C)
Formelmasse 216.32
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit