Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft für die Pestizid-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10779371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10779371 1 L Glasflasche 1 Liter
10488872 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10779371 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.80 €
    75.50 € / 1 Liter
    Sparen 2.30 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107.0°C
Namenshinweis ECD Tested, for Pesticide Analysis
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6900g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt −12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3915
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Relative Dichte 0.69
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viskosität 0.51 mPa.s (22°C)
Wasser 0.01% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 439
Merck Index 15, 5239
Siedepunkt 98.0°C to 99.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99.5%
Güte Rückstandsanalyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.