Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438637 2500 mL 2500 Milliliter
11428637 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11438637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19756.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.84 €
    66.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 14.19 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,4-Trimethylpentan wird als Lösungsmittel bei der spektrophotometrischen Analyse und organischen Synthese verwendet. Aufgrund seiner hohen Antiklopf-Oktanzahl wird es häufig als Standardreferenzkraftstoff für die Oktanzahlbestimmung verwendet. Es dient als Schleppmittel bei der azeotropen Destillation sowie als Verdünner. Es findet Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel in der Mineralölindustrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Toluol, Xylol, Chloroform, Ether, Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstofftetrachlorid, DMF, Aceton, Heptan und Ölen. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107 °C
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Geruch Nearly Odorless
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Brechungsindex 1.391
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696876
Merck Index 14,5193
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,DMF,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane