Learn More
Riedel-de Haën 2,2,4-Trimethylpentan
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen blickt auf eine über 200-jährige Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien zurück.
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentane |
| pH | No data available |
| Schmelzpunkt | -107°C |
| CAS | 540-84-1 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.69 g/cm3 (20°C) |
| Menge | 7 L |
| Flammpunkt | -12°C |
| Verpackung | Mehrweg-Edelstahlkanne |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |