Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328287 1 L 1 Liter
11400530 500 mL 500 Milliliter
11338287 4 x 1 L 4 Liter
11348287 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11328287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031787.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers2,2,4-Trimethylpentane is used as a solvent in spectrophotometric analysis and organic synthesis. Due to its high antiknock octane number, it is widely employed as a standard reference fuel for octane ratings. It acts as an entrainer in azeotropic distillation as well as a thinner. It is involved as a processing aid in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-84-1
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00008943
InChI-Schlüssel NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107°C
Farbe Farblos
Dichte 0.692 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.391
Menge 1 L
UN-Nummer 1262
Beilstein 1696876
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,CS2,CCl4,and DMF. Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Dampfdruck 15 hPa (11mm Hg) at 20°C
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane