Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, für HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280921 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280921 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280921 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 268810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 €
    236.00 € / 5 Liter
    Sparen 16.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 98°C
Menge 5 L
Molekulargewicht (g/mol) 114.23 g/mol
Reinheit (%) 99.50%
Güte HPLC
Physikalische Form Liquid