Learn More
2,2':5',2' '-Terthiophen, TRC
Artikelnummer. 30418258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1200001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2':5',2' '-Terthiophene
CAS 1081-34-1
Summenformel C12H8S3
Menge 1 g
Synonym 2,2',2' '-Terthiophene, 5-(2-Thienyl)-2,2'-bithiophene, 2,2':5',2' '-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene, Trithiophene, alpha-Terthienyl, alpha-Terthiophene, alpha-Trithienyl
InChI-Formel InChI=1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
SMILES c1csc(c1)c2ccc(s2)c3cccs3
IUPAC-Name 2,5-Dithiophen-2-ylthiophen
Molekulargewicht (g/mol) 248.39
Formelmasse 247.9788