Learn More
2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrrolin-3-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30451944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451944 1 g -
30450306 5 g 5 Gramm
30453319 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3047501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19805-75-5
Summenformel C9 H16 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
Synonym 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
IUPAC-Name 2,2,5,5-Tetramethyl-1H-pyrrol-3-carboxamid
SMILES CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Formelmasse 168.1263