Learn More
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348046
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348046 1 g 1 Gramm
11358046 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348046
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13330.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3075-84-1 | C16H18 | 210.32 g/mol
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used to make other chemicals and as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird zur Herstellung anderer Chemikalien und als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3075-84-1
Summenformel C16H18
Molekulargewicht (g/mol) 210.32
MDL-Nummer MFCD00151846
InChI-Schlüssel ZHTROMYSDSTCCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137818
IUPAC-Name 2-(2,5-dimethylphenyl)-1,4-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)C1=CC(C)=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Siedepunkt 284°C (732 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2046200
Synonym 2,2',5,5'-tetramethylbiphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',5,5'-tetramethyl, biphenyl-, 2,2',5,5'-tetramethyl, 2-2,5-dimethylphenyl-1,4-dimethylbenzene, acmc-20aokf, 2,5,2',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,2,2',5,5'-tetramethyl, 2,2',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.32
Reinheit (%) 98%