Learn More
2,2'-[5-(Dibrommethyl)benzol-1,3-diyl]bis(2-methylpropannitril), Mikromol™
Artikelnummer. 30050898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050898 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050898 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1250.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,2'-[5-(Dibrommethyl)benzol-1,3-diyl]bis(2-methylpropannitril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 1027160-12-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H16 Br2 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
IUPAC-Name 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(dibrommethyl)phenyl]-2-methylpropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 384.11
Menge 25 mg
Formelmasse 381,968 g/mol