Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780924 250 mg 250 Milligramm
10421313 1 g 1 Gramm
10133964 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10780924 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 92028-57-4
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD01125264
InChI-Schlüssel ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 292956
IUPAC-Name 2-(2,5H-Tetrazol-1-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C)N1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%