Learn More
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxan-5-carbonsäureethenylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Ethenyl Ester |
| CAS | 865860-80-6 |
| Summenformel | C10 H16 O4 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-5-12-8(11)10(4)6-13-9(2,3)14-7-10/h5H,1,6-7H2,2-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OCC(C)(CO1)C(=O)OC=C |
| IUPAC-Name | Ethenyl-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxan-5-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.23 |
| Formelmasse | 200.1049 |