Learn More
2,2':6',2″-Terpyridin-4'-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429105
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429105 250 mg 250 Milligramm
15457817 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15429105
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37760.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 148332-36-9 | C16H11N3O2 | 277.28 g/mol
2,2':6',2″-Terpyridine-4'-carboxylic acid is used as dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′:6′,2′′-Terpyridin-4′ -carboxylsäure wird als Zwischenprodukt für Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148332-36-9
Summenformel C16H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.28
MDL-Nummer MFCD04114290
InChI-Schlüssel ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
PubChem CID 2762749
IUPAC-Name 2,6-Dipyridin-2-ylpyridin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.